Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, RFP
Das revolutionäre Design der EVOS™-Lichtwürfel kombiniert eine lichtstarke, langlebige Lichtquelle (LED), kondensierende Optik, dichroitische Spiegel und Filter zu einem kompakten, einstellbaren, einfach zu installierenden Zubehör für die Fluoreszenzdetektion auf den EVOS™-Bildgebungssystemen und dem Countess II FL.
Marke:  Invitrogen™ AMEP4652
Artikelnummer. 15133965
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für die Verwendung mit EVOS FL Color Imaging System, EVOS FL Auto Imaging System oder EVOS FL Imaging Systems
  • Jeder Würfel enthält eine LED, Kondensoroptik und hartbeschichtete Filter
  • Die kontinuierliche Beleuchtung ermöglicht konsistente Ergebnisse Mehr als 50.000 Stunden Lebensdauer der Lampe, was zu geringeren Betriebskosten führt
  • Einstellbare Lichtintensität zur Reduzierung der Lichtunschärfe; durch den Benutzer veränderbar und automatisch vom System erkannt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RFP Lichtwürfel
Countess™ II FL Automated Cell Counter, EVOS™ M5000 Imaging System, EVOS™ M7000 Imaging System
Ex: 531/40 Em: 593/40
EVOS
LED, Kondensationsoptik, hartbeschichtete Filter
Je 1
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, RFP > RFP