Learn More
Invitrogen™ EVOS™ FL automatisches digitales inverses Fluoreszenzsystem
Das vollautomatische Fluoreszenzsystem bietet die Annehmlichkeiten der Automatisierung mit der Form und Funktionalität von EVOS
Marke:  Invitrogen™ AMAFD1000
Artikelnummer. 15120767
  • 110300.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Das EVOS FL Auto ist ein leistungsstarkes, vollständig automatisiertes, digitales Fluoreszenz-Bildgebungssystem. Das System wird mit dem automatisierten Mikroskop (enthält zwei Kameras), Computer und Touchscreen-Monitor geliefert. Die integrierte Software ermöglicht es Anwendern, Mehrkanal-Fluoreszenzbilder zu erfassen, Zeitraffer-Experimente durchzuführen und Gefäße vollständig zu scannen.
  • Optik: Unendlich korrigierte Objektive mit RMS-Gewinde und 45 mm parfokalem Abstand
  • Kameras: Dual (Schwarzweiß- und Farbkamera)
  • Beleuchtung: LED (Lebensdauer über 50,000 Stunden); einstellbare Intensität; sofortiges EIN/AUS; wartungsfrei
  • Kontrastmethoden: Fluoreszenz & Durchlicht (Hellfeld oder Phasenkontrast)
  • Objektivwechsler: 5 Positionen
  • Arbeitsabstand des Kondensors: 60 mm
  • Automatisch: Automatischer X–Y-Scantisch
  • LCD-Anzeige: 22 Zoll Farb-Touchscreen-Monitor
  • Abmessungen: 18.6 T x 13.5 B x 12.7 in H (47.2 x 34.3 x 32.3 cm)
  • Gewicht: 44.1 lb (20 kg)
Erhältlich: Onstage-Inkubator (Kat.- Nr. 12-563-550) für die langfristige Überwachung von Zellkulturen sowie für die Zeitraffer-Bildgebung mit hoher Auflösung. Die Umgebungskammer ermöglicht die präzise Regelung von Temperatur, Feuchtigkeit und drei Gasen für die Zeitraffer-Bildgebung lebender Zellen unter physiologischen und unphysiologischen Bedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ EVOS™ FL automatisches digitales inverses Fluoreszenzsystem > No objectives/light cubes