Learn More
Invitrogen™ EVOS™ 4X Objektiv, Fluorit, LWD, 0,13 NA/10,58 WD
Dieses Fluoritobjektiv ist ideal für Fluoreszenz- und anspruchsvolle Durchlichtanwendungen
Marke:  Invitrogen™ AMEP4922
Artikelnummer. 16515681
  • 816.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Objektivlinse
4 x Fluorit, LWD, 0,13 NA/10,58 WD
Gefäße, Objektträger, Zellkulturschalen, Kolben, Mikrotiterwellplatten
4X
Raumtemperatur
EVOS
EVOS™ M5000, EVOS™ M7000, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ XL Core Bildgebungssystem, EVOS™ FL Color Bildgebungssystem, EVOS™ FL Auto Bildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem
4 x Fluorit, LWD, 0,13 NA/10,58 WD
1 Objective
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ EVOS™ 4X Objektiv, Fluorit, LWD, 0,13 NA/10,58 WD > Produkttyp: 4x Fluorit, LWD, 0,13 NA/10,58 WD