Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ Pro UV-Vis-Spektralphotometer
Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis Spektrophotometer kombinieren zuverlässige und vielseitige Hardware mit einfach zu erlernender, anwenderfreundlicher Thermo Scientific™ Insight™ Pro Software.Gemeinsam erfüllen sie die vielfältigen Anforderungen, die Ihr Unternehmen an ein analytisches Tool stellt.
Marke:  Thermo Scientific™ 912A1113
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17415613
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Das Evolution Pro USP/EP-Standards Pharma-Paket umfasst:
- Evolution Pro UV-Vis Spektrometer
- INSIGHT Pro mit Sicherheitssoftware
- Validator für Insight Pro A4 Papierversion
- USP und EP UV-Standards-Set
- USP und EP Vis-Standard-Set
Evolution Pro
Wählbar: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm
USP/EP-Standards Pharma-Paket - INTL
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Evolution™ Pro UV-Vis-Spektralphotometer >