Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Evolution™ Smart 8-fach Zellwechsler mit linearer Ausrichtung und Temperaturregelmöglichkeiten
Mit dem Zubehör für den Thermo Scientific™ Evolution™ Smart 8-fach Zellwechsler mit linearer Ausrichtung und Temperaturregelmöglichkeiten können Sie bis zu acht Proben präzise positionieren
788.00 CHF - 5690.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10688508
|
Thermo Scientific™
840-219000 |
Spektralphotometer der Serie Evolution 200 und Evolution 300 | Temperierbarer linearer Smart-8-fach-Küvettenwechsler |
5690.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10429438
|
Thermo Scientific™
840-214600 |
Evolution 200 Spektralphotometer mit INSIGHT Software | Nabe und Sonde der Temperaturfühler |
3550.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12200789
|
Thermo Scientific™
840-219500 |
Temperature Probe Hub | Temperaturfühler |
788.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Mit dem Zubehör für den Thermo Scientific™ Evolution™ Smart 8-fach Zellwechsler mit linearer Ausrichtung und Temperaturregelmöglichkeiten für die Thermo Scientific™ Evolution™ Serie 200 und Thermo Scientific™ Evolution™ 300 Spektrophotometer können Sie bis zu acht Proben präzise positionieren. Die Temperaturregelung erfolgt, sofern notwendig, durch Wasserführung aus einem rezirkulierenden, externen Wasserbad mit Temperatursteuerung.
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Spektralphotometers optimal aus:
- Automatische Messung von bis zu 8 Proben
- Automatische Messung von Standards für Messungen zur Qualitätssicherung und -kontrolle
- Messung von Mehrzellen-Kinetikreaktionen
Eigenschaften:
- Temperaturbereich: -10 bis +100 °C
- Sicherer Halt von bis zu 8 standardmäßigen Zellen mit Weglänge 10 mm, dank des präzisen Zellenhaltemechanismus
- Automatische Erkennung und Justierung
- Leiser Betrieb und Positionierungsgenauigkeit dank präzise entwickeltem Zellentransportsystem
- Einfache Verbindungen für die Temperatursteuerung von zirkulierender Flüssigkeit
- Auffangschale und Ablauf nehmen austretende Probensubstanzen auf
- Vollständig softwarebasierte Steuerung mit der Thermo Scientific™ INSIGHT™ Software auf dem Evolution 200 und mit der Thermo Scientific™ VISIONpro™ Software auf dem Evolution 300
Konfigurationen:
- Nur in der Probenposition von Evolution 200/300 verwenden
Optionen:
- Rezirkulationspaket zur Temperatursteuerung
- Geeignete(r) Temperaturfühler zur Temperaturüberwachung
HINWEIS: Mikrozellen- und Halbmikrozellen-Anwendungen werden mit diesem Zubehör nicht empfohlen