Learn More
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10501159
|
Thermo Scientific™
840-214800 |
Evolution One/One Plus Access. |
4710.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15327273
|
Thermo Scientific™
268-857400 |
Quartz Flowcell, 10 mm path |
1410.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15801148
|
Thermo Scientific™
699-129500 |
Chemical Silicone Pump Tubing |
389.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15811148
|
Thermo Scientific™
699-129600 |
Acid-Resistant Pump Tubing Kit |
392.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15821148
|
Thermo Scientific™
699-129700 |
Chemical-Resist. Pump Tubing |
438.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15626618
|
Thermo Scientific™
840-238500 |
Hellma Tubing, Screw Fittings |
411.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Die Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Probenehmerzubehörkomponenten für Thermo Scientific™ Evolution™ Spektrophotometer sind anwenderfreundliche Zubehörbestandteile für die Probenahme mit zuverlässiger Peristaltikpumpe mit mehreren Rollen. Bei der Installation des Smart Probenehmers werden in der Software automatisch alle Steuerungselemente angezeigt. Methoden können so automatisiert werden, dass Proben nach dem Ansaugen automatisch gemessen werden. Smart Probenehmerzubehör bietet verschiedene Modi, um die Probe zum ursprünglichen Behälter zurück zu befördern, die Probe zu entsorgen oder im kontinuierlichen Betrieb zu arbeiten.
- Vollständig integrierter Betrieb mit der Thermo Scientific™ INSIGHT™ Software auf allen Evolution Spektralphotometern. Unterstützt durch die Thermo Scientific™ VISIONlite™ Software auf Evolution200. Die Proben können angesogen werden, gefolgt von einer automatischen Messung und Rückführung der Probe oder dem Pumpen in den Abfall.
- Automatische Erkennung durch die Software, intelligente Justierung und Protokollierung der Seriennummer.
- Ermöglicht Verarbeitung von Probenvolumen zwischen 200 μl und 9.999 ml. Ansaugvolumen und Luftspalt sind vollständig konfigurierbar.
- Softwareunterstützte Kalibrierroutine zur Vereinfachung von Schlauch- und Methodenwechseln.
- Sipper eignen sich für Zellen mit Pfadlängen von 10 mm und darunter im Standardzellenhalter unter Verwendung eines geeigneten Abstandshalters. Verwenden Sie einen Zellenhalter für lange Pfade bei Durchflusszellen mit Pfadlänge von bis zu 100 mm.
- Spezielle Schlauchpakete sind verfügbar für:
- Für den Einsatz sanfter Chemikalien (Silikonschlauch)
- säurebeständig (c-flex)
- biokompatibel (Chemdurance Bio)
- chemikalienbeständig (Viton)
- Ersatzpackungen mit Durchflusszellen-Verbindungsstücken sind sowohl für Starna- als auch für Hellma-Zellen verfügbar
Bestellhinweis:
Für den Einsatz des Smart Probenehmerzubehörs in reglementierten oder Qualitätskontrollumgebungen steht ein einmaliges Qualifizierungspaket für das gesamte System zur Verfügung, um die Übereinstimmung von Gerät und Zubehör als eine vollständige Einheit sicherzustellen.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.