Learn More
Produktcode | Marke | Typ | Gewährleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Gewährleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15812185
|
Thermo Scientific™
840-310800/DUP |
UV-Vis Spectrophotometer | 3y Source Replacement Warranty | N/A | ||||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Evolution™ 350 UV-Vis-Spektralphotometer wurde für Labors mit hohen Leistungsanforderungen entwickelt. Es verfügt über eine Doppelstrahloptik und bietet Präzision sowie hervorragende Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Anwendungen. Die intuitive Software führt Sie von der Probe bis zum Abschlussbericht schnell durch jeden Schritt Ihrer Analyse. Umfassende Softwarewerkzeuge für die Datenerfassung, Datenverarbeitung und Berichterstellung liefern die Ergebnisse, die Sie für quantitative Analysen, Messungen und Kinetikanwendungen benötigen. Die umfangreichen Zubehöroptionen bieten Flexibilität für die Analyse fast aller Probentypen.
Anwendungen:
Akademische Einrichtungen, Chemikalien, Lebensmittel und Getränke, Umweltchemikalien, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle in der Industrie, Materialwissenschaften, Pharmazeutika
Bereit für die Herausforderung
- Das Evolution 350 Spektralphotometer verfügt über eine Doppelstrahloptik und bietet hervorragende Zuverlässigkeit, Präzision und Langzeitstabilität für die anspruchsvollsten Anwendungen.
- Optimiertes Leistungsverhalten für anspruchsvolle Tests mit Spitzenauflösung in wählbaren Bandbreiten von 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 und 4,0 nm.
- Gewährleisten Sie die Genauigkeit Ihrer Daten mit dem optionalen Kalibrierungsvalidierungskarussell (Calibration Validation Carousel, CVC) zur automatischen Überprüfung des Leistungsverhaltens.
- Die Xenon-Blitzlampe bietet sofortige Messungen und ein hervorragendes Leistungsverhalten über den gesamten Wellenlängenbereich von 190–1100 nm.
Von der Probe zum Ergebnis in Rekordzeit
- Einfacher Arbeitsablauf von der Probe bis zum Abschlussbericht mithilfe der intuitiven INSIGHT Software, die Sie bei jedem Schritt unterstützt.
- Dank umfassender Softwarewerkzeuge für die Datenerfassung, Datenverarbeitung und Berichterstellung erhalten Sie die Ergebnisse, die Sie für quantitative Analysen, Messungen und Kinetikanwendungen benötigen.
- Passen Sie selbst komplexe Methoden mithilfe von arbeitsablauforientierten Anwendungsmodulen einfach an.
- Sorgen Sie für Datensicherheit mit optionalen INSIGHT Security Softwarewerkzeugen, die Sie bei der Einhaltung von 21 CFR, Teil 11, in Ihrem pharmazeutischen Labor unterstützen.
Mehr Produktivität durch Flexibilität bei der Probenahme
- Beschleunigen Sie Ihre Analysen mit dem Thermo Scientific™ Smart Accessories mit Snap-In-Design für mehr Komfort und Konsistenz.
- Keine manuelle Einrichtung dank automatischer Erkennung und Softwareintegration von Zubehör für Ansaugmodule, Küvettenwechsler und automatische Probenehmer.
- Nutzen Sie die Vorteile des breiten Strahlabstandes und des großen Probenraums des Evolution 350 Spektralphotometers, die Flexibilität für einzigartiges Zubehör und erweiterte Anwendungen bieten.
Regulierte/qualitätskontrollierte Umgebungen:
Wenn Sie das Evolution 350 UV-Vis-Spektralphotometer in einem regulierten Umfeld oder in einer Umgebung mit Qualitätskontrolle betreiben, bieten wir eine große Auswahl an konformen Produkten und Dienstleistungen an, um die Implementierungszeit zu verkürzen und die Systemleistung zu gewährleisten.
Zubehör-Bestellinformationen:
Alle Zubehörteile sind separat erhältlich. Weiteres Zubehör umfasst Küvettenwechsler, Küvetten- und Testhalter, Kalibrierungskarussells, Sipper, faseroptische Sonden, Zubehör zum Messen kleiner Proben und Zubehör für Reflektion und schnelles Mischen.