Learn More
Thermo Scientific™ Ladegerät und Ständer für eVol™ XR Dispensiersystem
Laden Sie Ihr Thermo Scientific™ eVol™ Dispensiersystem mit diesem Ladegerät auf; Sie erhalten auch den Ständer, auf dem Sie Ihr eVol Dispensiersystem ablegen können, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
Marke:  Thermo Scientific™ 66002-026
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12504356
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Bestellen Sie jetzt Ladegerät und Ständer für das Thermo Scientific™ eVol™ Dispensiersystem zum Aufladen Ihres Dispensiersystems. Das eVol Dispensiersystem ist ein einzigartiger, digitaler Handspender für eine Vielzahl genauer und reproduziertbarer Liquid-Handling-Verfahren. Das anwenderfreundliche Gerät kombiniert eine Analysespritze mit einem programmierbaren elektronischen Regler und ermöglicht so allen Anwendern ein hochgradig reproduzierbares Dispensieren.
Das eVol-Dispensiersystem ist ideal für Labors, in denen wiederholt nicht wässrige Flüssigkeiten dosiert werden müssen, denn es bietet eine höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei Anwendungen wie z. B.:
  • Routinemäßiges Dispensieren flüchtiger Lösungsmittel sowie gefährlicher, korrodierender und hochgradig visköser Chemikalien
  • Vorbereitung von Kalibrierstandards
  • Hinzufügen interner Standards
Das System vereint in sich zwei Präzisionsgeräte: einen digital gesteuerten elektronischen Antrieb und eine mit Thermo Scientific™ XCHANGE™ kompatible Analysespritze.
Reproduzierbare Leistung für höheres Vertrauen in die Richtigkeit Ihrer Ergebnisse
  • Mühelos vom Benutzer kalibrierbar, um die Validität der Ergebnisse zu sichern
  • Intuitive, anwenderfreundliche Oberfläche mit Touchwheel und Vollfarbbildschirm
  • Kompatibel mit GLP- und GMP-Richtlinien
Außerordentliche Vielseitigkeit und Funktionalität
  • Die integrierte XCHANGE-Kupplung ermöglicht schnellen und unkomplizierten Spritzenaustausch und verhindert mögliche Kreuzkontamination.
  • Zusätzlicher Einsatz der Thermo Scientific™ MEPS™ Technologie (Micro Extraction by Packed Sorbent) mit einer XCHANGE-Spritze ermöglicht automatisierte Probenvorbereitung mittels SPE in einem manuellen Dispensiersystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dispensiersystem-Ladegerät und -Ständer
HyperSep
Elektronisches Dispensiersystem
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Ladegerät und Ständer für eVol™ XR Dispensiersystem > Ladegerät, eVol System