Learn More
Thermo Scientific™ eVol Dispensiersystem
Das Thermo Scientific eVol Dispensiersystem ermöglicht genaues, toleranzenges, bedienerunabhängiges Dispensieren und sorgt für eine Entlastung von Laborpersonal.
Marke: Thermo Scientific™ 66002-029
Beschreibung
Das Thermo Scientific eVol Dispensiersystem ermöglicht genaues, toleranzenges, bedienerunabhängiges Dispensieren und sorgt für eine Entlastung von Laborpersonal.
- Es ist einfach kalibrierbar und gewährleistet die Gültigkeit von Ergebnissen
- Intuitive Benutzeroberfläche mit Touchwheel und Vollfarbbildschirm
- Kompatibel mit GLP- und GMP-Protokollen
- Zuverlässigere protokollierte Ergebnisse
- Die integrierte XCHANGE-Kopplung ermöglicht ein schnelles und einfaches Auswechseln von Spritzen
- XCHANGE Spritzen bieten unübertroffene Vielseitigkeit und Funktionalität
- Die Erweiterung um MEPS und XCHANGE Spritzen ermöglicht eine automatisierte Probenvorbereitung durch SPE in einem Handgerätesystem