Learn More
Liebisch™ Evaporator EVTF-130-36-16 Metallblock-Thermostat für Temperaturen bis +130
Metallblock-Thermostat kombiniert mit einem patentierten Multiplex-Ventildepot für überlegene Verdampfungsprozesse. Liebisch™ Verdampfer mit festem Heizblock kann unter gezielter Belüftung verschiedene Proben verdampfen.
Marke:  Liebisch™ 67186101
Artikelnummer. 10118191
  • 11615.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • Metallblock-Thermostat/höhenverstellbares Multiplex-Ventil-Depot
  • Austauschbare Edelstahl-Luer-Nadeln mit Steckanschlüssen.
  • Das Venti-Depot kann zur bequemen Probenbeladung seitlich geschwenkt werden.
Spezifikation
Spezifikation
230 V
Raumtemperatur bis 200 °C
455 x 230 x 130 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebisch™ Evaporator EVTF-130-36-16 Metallblock-Thermostat für Temperaturen bis +130 > Abmessungen (L x B x H): 340 x 230 x 130 mm