Learn More
Liebisch™ Verdampfer mit fest installiertem Heizblock für 60 Proben
18235.00 CHF - 18420.00 CHF
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11940188
|
Liebisch™
67386101 |
130 °C |
18235.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10198231
|
Liebisch™
67386201 |
200 °C |
18420.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
Beschreibung
Der EVAPORATOR™ besteht aus einem Metallblock-Thermostat, der mitdem patentierten Multiplex-Ventil-Depot zum Ab- und Eindampfen verschiedenster Proben unter gezielter Begasung kombiniert wird. Das höhenverstellbare Ventil-Depot verfügt über austauschbare Luer-Nadeln aus rostfreiem Edelstahl mit Steckanschlüssen. Zur bequemen Probenbeschickung lässt sich das Multiplex-Ventil-Depot seitlich schwenken.
Typ: EVTF-200-60-16
Temperatur: RT - 200 °C
Stellplätze: 60
φ: 16,2mm
B/T/H: 450/230/130mm
Spezifikation
450 x 230 x 130 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebisch™ Verdampfer mit fest installiertem Heizblock für 60 Proben