Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Verdampfungskolben mit Kegelschliff
DURAN™ Glasverdampfkolben mit hochtransparenter PUR-Beschichtung
146.00 CHF - 176.00 CHF
Spezifikation
Material | Duran Glas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotationsverdampfer |
Material (Beschichtung) | PUR |
Menge | 1 |
Form | Birne |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11923391
|
Lenz Laborglasintrumente™
03044058 |
500 mL |
146.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11933391
|
Lenz Laborglasintrumente™
03044070 |
1000 mL |
176.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Speziell für Rotationsverdampfer
- Mit Mittelhals und konischem Gelenk
- Mit hochtransparenter PUR-Beschichtung
- Autoklavierbar
- Birnenförmig
- Material:DURAN™
Spezifikation
Duran Glas | |
PUR | |
Birne |
Rotationsverdampfer | |
1 |