Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Verdampfungskolben mit Kegelschliff
Optimal für den Einsatz mit Rotationsverdampfern. Lenz Laborglasinstrumente™ Verdampfungskolben mit konischen Bodengelenken können zur Herstellung von Lösungen oder zum Halten, Enthalten, Sammeln oder Messen von Chemikalien verwendet werden und werden aus langlebigem DURAN™ Glas hergestellt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03042973
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Mittelhals und konischem Gelenk
- Birnenförmig mit Beschriftungsschild
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
2000 mL | |
Rotationsverdampfer | |
158 mm |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Mitte |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Verdampfungskolben mit Kegelschliff > Fassungsvermögen: 2000mL.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur