Learn More
Heidolph™ Verdampferkolben
For use with rotary evaporators
107.00 CHF - 220.00 CHF
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Typ Verdampferkolben
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotationsverdampfer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10251292
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Heidolph™
514-70000-00
50 ml
107.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10545872
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Heidolph™
514-75000-00
2.000 ml
134.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10629922
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Heidolph™
514-76300-00
3000 mL
220.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Standardschliff ist NS 29/32, auf Wunsch auch mit dem Schliff NS 24/29 lieferbar.
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Glas
Verdampferkolben
Rotationsverdampfer