Learn More
Heidolph™ Verdampferkolben
For use with rotary evaporators
Marke:  Heidolph™ 514-70000-00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10251292
  • 107.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verdampferkolben sind mit einer Normverbindung NS 29/32 ausgestattet, sind aber auch in NS 24/29 erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Verdampferkolben
50 ml
Glas
Rotationsverdampfer