Learn More
RETSCH Evakuierbare Presswerkzeuge
Bereiten Sie feste Proben für die RFA-Analyse vor.Retsch™ evakuierbare Presswerkzeuge sind für den Einsatz mit Retsch PP 25 Pelletpressen konzipiert.
Marke: RETSCH 22.458.0016
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Retsch PP25 Pellet Press ist ein kompaktes Tischgerät mit besonders einfacher und sicherer Anwendung.- Produziert qualitativ hochwertige, stabile Pellets
- Einfache und sichere Bedienung
- Zahlreiche Presswerkzeuge verfügbar
- Entleerbar
- Kompaktes Tischgerät
Spezifikation
Evakuierbare Presswerkzeuge | |
Pelletpresse PP 25, Pellets mit 32 mm Durchm. | |
1 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Evakuierbare Presswerkzeuge > Zur Verwendung mit Pelletpresse PP 25, Pellet-Durchmesser: 32 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur