Learn More
Fisherbrand™ EVA Schaumstoff-Eisbehälter und Becher mit Deckel
Fisherbrand™EVA Schaumstoff-Eisbehälter und Becher mit Deckel bieten eine hervorragende Isolierung für alle kryogenen Tischanwendungen ohne Chaos!
Marke:  Fisherbrand™ 0439375
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16594241
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes:
abnehmbarer Deckel.
Beschreibung
Beschreibung
  • Schweißfestes Ethylenvinylacetat läuft nicht aus
  • Kompatibel mit Eis, Trockeneis, flüssigem Stickstoff, Alkohol und Salzlösungen
  • Unterteil und Deckel haben handschuhfreundliche Griffe
  • Die Reinigung erfolgt schnell und einfach mit geformten Ausgießausbrüchen
Spezifikation
Spezifikation
Eis, Trockeneis, flüssiger Stickstoff, Alkohol und Salzlösungen
Pfanne mit Deckel
Behälter für Kryolagerung
Blau
Nicht autoklavierbar
Abnehmbarer Deckel
Ethylvinylacetat
1
9 l
No
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ EVA Schaumstoff-Eisbehälter und Becher mit Deckel > 9 l Kapazität; Blaue Farbe; Pfanne