Learn More
Fisherbrand™ EVA Schaumstoff-Eisbehälter und Becher mit Deckel
Fisherbrand™EVA Schaumstoff-Eisbehälter und Becher mit Deckel bieten eine hervorragende Isolierung für alle kryogenen Tischanwendungen ohne Chaos!
Marke:  Fisherbrand™ 0439358
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16554241
  • 52.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
abnehmbarer Deckel.
Beschreibung
Beschreibung
  • Schweißfestes Ethylenvinylacetat läuft nicht aus
  • Kompatibel mit Eis, Trockeneis, flüssigem Stickstoff, Alkohol und Salzlösungen
  • Unterteil und Deckel haben handschuhfreundliche Griffe
  • Die Reinigung erfolgt schnell und einfach mit geformten Ausgießausbrüchen
Spezifikation
Spezifikation
Eis, Trockeneis, flüssiger Stickstoff, Alkohol und Salzlösungen
Pfanne mit Deckel
Behälter für Kryolagerung
Violett
Nicht autoklavierbar
Abnehmbarer Deckel
Ethylvinylacetat
1
1 l
No
Name des Produkts
Fisherbrand™ EVA Schaumstoff-Eisbehälter und Becher mit Deckel > 1 l Kapazität; lila Farbe; Pfanne