Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ X5 Membrane und O-Ringe für Sonden für gelösten Sauerstoff
Optimieren Sie Ihre Eutech™ Sonden für gelösten Sauerstoff (DO) mit diesen Zubehör- und Ersatzteilen.
53.47 CHF - 96.88 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Sonde für gelösten Sauerstoff (DO)
Typ X5-Membran und O-Ring
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11723619
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
01X241603
Membran und O-Ring (5er-Packung)
96.88 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11569054
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
15X241502
Membraninstallationswerkzeug
53.47 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Optimieren Sie Ihre Eutech™ Sonden für gelösten Sauerstoff (DO) mit diesen Zubehör- und Ersatzteilen.
  • Der Austausch der Membran/des O-Rings ist ein optionales Verfahren
  • Es wird empfohlen, dass dieses Verfahren nur von erfahrenem Wartungspersonal durchgeführt wird.
  • Es sollte nur durchgeführt werden, wenn Sie eine neue Membran und einen neuen O-Ring haben.
Spezifikation
Spezifikation
Sonde für gelösten Sauerstoff (DO)
X5-Membran und O-Ring