Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ X5 Membrane und O-Ringe für Sonden für gelösten Sauerstoff
Optimieren Sie Ihre Eutech™ Sonden für gelösten Sauerstoff (DO) mit diesen Zubehör- und Ersatzteilen.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X241603
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11723619
  • 96.88 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Optimieren Sie Ihre Eutech™ Sonden für gelösten Sauerstoff (DO) mit diesen Zubehör- und Ersatzteilen.
  • Der Austausch der Membran/des O-Rings ist ein optionales Verfahren
  • Es wird empfohlen, dass dieses Verfahren nur von erfahrenem Wartungspersonal durchgeführt wird.
  • Es sollte nur durchgeführt werden, wenn Sie eine neue Membran und einen neuen O-Ring haben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Membran und O-Ring (5er-Packung)
Sonde für gelösten Sauerstoff (DO)
X5-Membran und O-Ring
DO