Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Salinitäts(NaCl)-Standardlösungen
Eutech™ bietet Salinitäts-Standardlösungen für die Verwendung mit Salinitätsmessgeräten.
Marke: Thermo Scientific™ 01X211232
Beschreibung
Eutech™ offers a range of Salinity Standard Solutions for use with Salinity Meters. Salinity measurements are common in industries like agriculture, aquaculture, hydroponics, food, pools and spas where it is necessary to monitor the salt level constantly.
Merkmale:
- Puffer- und Kalibrierlösungen in 480 ml-Flaschen aus langlebigem Kunststoff – preiswert und praktisch für den Laboreinsatz.
Beschreibung:
- ECNACL5PPT: 5 ppt (Teile pro Tausend) NaCl-Kalibrierlösung
- ECNACL25PPT: 25 ppt (Teile pro Tausend) NaCl-Kalibrierlösung
- ECNACL45PPT: 45 ppt (Teile pro Tausend) NaCl-Kalibrierlösung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
274-01 | Analysenzertifikat | 08/07/2024 | ECNACL45PPT,01X211232 |
224-01 | Analysenzertifikat | 30/05/2024 | ECNACL45PPT,01X211232 |
462-01 | Analysenzertifikat | 16/11/2022 | ECNACL45PPT,01X211232 |
382-01 | Analysenzertifikat | 21/09/2022 | ECNACL45PPT,01X211232 |
242-01 | Analysenzertifikat | 15/06/2022 | ECNACL45PPT,01X211232 |