Learn More
Eutech™ pH-Puffer und Lösungen
Eutech™ bietet eine breite Palette von pH-Puffern und Lösungen für den Einsatz mit pH-Messgeräten und Elektroden
Marke:  Thermo Scientific Eutech 01X211203
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15303361
  • 29.75 CHF / 480 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Als das Maß für Säuregehalt und Alkalinität einer Flüssigkeit ist der pH-Wert einer der am häufigsten gemessenen Parameter in einer Vielzahl von Branchen: Wasser- und Abwasserbehandlung, Chemikalienproduktion, Agrarforschung und -produktion, Umweltüberwachung, Forschung in Chemie und Biowissenschaften, biochemische und pharmazeutische Forschung, elektronische Produktion, Lebensmittelverarbeitung und bei anderen industriellen Anwendungen.
Eutech™ bietet eine breite Palette von pH-Puffern und Lösungen für den Einsatz mit pH-Messgeräten und Elektroden.
Merkmale:
  • Puffer- und Kalibrierlösungen in 480 ml-Flaschen aus langlebigem Kunststoff – preiswert und praktisch für den Laboreinsatz.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pH-10.01 Pufferlösung
10.01
Pufferlösung
pH-Messgeräte und Elektroden
480 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer524-09 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/12/2024 Catalog Number01X211203
Chargennummer524-08 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/12/2024 Catalog Number01X211203
Chargennummer524-04 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/12/2024 Catalog Number01X211203
Chargennummer524-07 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/12/2024 Catalog Number01X211203
Chargennummer524-06 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/12/2024 Catalog Number01X211203
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eutech™ pH-Puffer und Lösungen >