Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 150 Messgerätekit
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke: Thermo Scientific™ 01X651609
642.96 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Eutech™ bietet eine große Auswahl an pH-Messgeräten und Elektroden. Das pH 150 Meter Kit ist ein wasserdichtes pH-Messgerät gemäß IP67, das pH/mV/Temperatur misst.
Eigenschaften
- Großes, dreizeiliges LCD-Display – Anzeige zur pH- oder mV-Messung mit Temperatur und Anstieg in %
- Integrierte Speicherfunktion – speichert bis zu 150 Messungen zusammen mit der Temperatur
- Automatische Puffererkennung – Automatische Erkennung von Puffersätzen (USA, NIST oder DIN) für eine schnelle Kalibrierung
- Stromversorgung mit AA-Batterien oder optionalem Netzadapter für Messungen am Labortisch
- Alarm für fällige Kalibrierung – visuelle Anzeige, wenn das Messgerät neu kalibriert werden muss
- Wählbare Temperaturanzeige in °F oder °C – Auswahl von bevorzugten Einheiten für Ihre Anwendung
- Verfügt über mV-Offset – Kalibrieren auf einen Redox-/ORP-Standard oder zur pH-Elektrodendiagnose
- Bereitschaftsanzeige, manuelle oder automatische Messwertspeicherung und optionale automatische Abschaltfunktion
- Anstieg in % und Temperatur werden bei jeder Messung angezeigt
- Integriertes Stativ – ideal für einfachen Tisch- oder Langzeiteinsatz
- Wandmontageoption – ideal zum Sparen von Platz auf dem Labortisch
- Innovativer Grip-Clip™ – schnelles und einfaches Befestigen der Elektrode am Becher oder Behälter
- Kompatibel mit pH-Elektroden mit BNC-Anschluss
Spezifikationen
Produktspezifikation: Beschreibung
pH
- Bereich: -2.00 bis 16.00
- Auflösung: pH 0.01
- Genauigkeit: ±0.01 pH
- Kalibrierung: Bis zu 5 Punkte (USA & NIST), bis zu 6 Punkte (DIN)
mV
- Bereich: ±2000 mV
- Auflösung: 0.1 mV ±999.9 mV; 1 mV über
- Genauigkeit: ±0.2 mV +2 LSD oder +0.5 % des Messwerts (der jeweils größere Wert)
- Kalibrierung: ±200 mV
Temperatur
- Bereich: -10.0 bis 110.0 °C (14.0 bis 230.0 °F)
- Auflösung: 0.1 °C/°F
- Genauigkeit: ±0.5 °C; ±0.9 °F
- Kalibrierung: Offset in Schritten von 0.1, ±10 °C oder ±18 °F
Sonstige
- Anzeige: Kundenspezifisches dreizeiliges LCD
- Temperaturkompensation: Automatisch oder manuell von -10 bis 110 °C
- Speicher: Speichert bis zu 150 Datensätze
- Stromversorgung: Zwei AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten), > 700 Stunden Dauerbetrieb; Netzteil (optional)
- Abmessungen (L x B x H): Messgerät: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 Zoll (20 x 8.3 x 5.7 cm), verpackt: 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 Zoll (23 x 23 x 7 cm)
- Gewicht:Messgerät: 1 lb (0.5 kg), verpackt: 1.4 lbs. (0.7 kg)
Spezifikation
pH 150 Messgeräte-Kit: Messgerät mit pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma ECFC7252201B und ATC-Sonde PHWPTEM01W, Grip-Clip™, zwei AA-Batterien, Hartschalenkoffer, pH-Puffer, Aufbewahrungslösung, Spüllösung | |
±0,2 oder ±0,05 %, der jeweils größere Wert | |
0,01 | |
-10 bis +110 °C |
0,5 °C/0,9 °F | |
±0,01 | |
Max. 5 | |
LCD |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13