Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ORPTestr10 ORP-Messgerät
Eutech bietet ein breites Sortiment an ORP-Messgeräten zur Messung von pH- und ORP-Werten in verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X366909
229.78 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10580053
  • 300.50 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eutech bietet ein breites Sortiment an ORP-Messgeräten zur Messung von pH- und ORP-Werten in verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Zu den allgemeinen Anwendungsgebieten gehören Chromat-Reduktion, Cyanidoxidation, Zellstoffbleichung in industriellen Anwendungen sowie die Überwachung von Ozonsystemen, die Überprüfung der Aktivität von freiem Chlor (in Pools, Spas und Kühlwässern), Wasseraufbereitung und Trinkwasser, Aquarienüberwachung und Überwachung der Wasserverschmutzung.
Eigenschaften
  • Großes Display: Duales LCD-Display für verbesserte Lesbarkeit bietet umfassende Informationen zum Messgerät
  • Erweiterter Messbereich von -999 bis +1000 mV
  • Wasserfestes, staubdichtes Gehäuse – Schutzart IP67, hält die Integrität Ihres Testgeräts auch unter rauen Einsatzbedingungen aufrecht.
  • Anwenderersetzbarer Sensor: Verwenden Sie den selben Sensor mehrere Male
  • Doppel-Abzweigelektrode - für eine deutlich längere Elektrodenlebensdauer, insbesondere bei aggressiven Chemikalien
  • Druckknopf-Offset-Einstellung für einfache Standardisierung auf bekannte Arbeitsstandards
  • Automatische Abschaltung spart Batterie bei Nichtgebrauch
  • Haltefunktion friert die Messwertanzeige kurzzeitig ein, um ein leichtes Ablesen zu ermöglichen
  • Selbstdiagnose mit Nachrichtencodes zur einfachen Fehlerbehebung
  • Breitplatinen-Bandsensor - für eine schnelle Überprüfung und optimale Leistung
Spezifikationen
  • ORP-Bereich -999 bis +1000 mV
  • Auflösung: 1 mV
  • Genauigkeit: ±2 mV
  • Anzahl der Kalibrierpunkte: 1 (±150 mV-Offset)
  • LCD-Display: Doppeldisplay mit Batterieanzeige, Fehlermeldungen/Codes
  • Sonderfunktionen: Großes, einstellbares Doppeldisplay; Selbstdiagnose; Haltefunktion; automatische Abschaltung nach 8.5 Minuten
  • Stromversorgung: 4 x 1.5 V Alkali-Knopfzellenbatterien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
-999 bis +1000 mV
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Bis zu 60% Rabatt
    Aktionscode24119
    Gültig bis zum2025-04-30
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Eutech™ ORPTestr10 ORP-Messgerät >