Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ORP Elektrode ECFG7960101B
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden, die sowohl ORP- als auch pH-Werte in verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie messen.
Marke: Thermo Scientific™ 93X219103
Beschreibung
Als das Maß für Säuregehalt und Alkalinität einer Flüssigkeit ist der pH-Wert einer der am häufigsten gemessenen Parameter in einer Vielzahl von Branchen: Wasser- und Abwasserbehandlung, Chemikalienproduktion, Agrarforschung und -produktion, Umweltüberwachung, Forschung in Chemie und Biowissenschaften, biochemische und pharmazeutische Forschung, elektronische Produktion, Lebensmittelverarbeitung und bei anderen industriellen Anwendungen. Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden, die sowohl ORP- als auch pH-Werte in verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie messen. Diese universelle pH-Elektrode mit Glaskörper wird für allgemeine ORP/pH-Messungen verwendet. 1 ml Elektrolyt-Nachfülllösung im Lieferumfang enthalten.
Merkmale:
- Parameter: Redoxpotential (ORP)
- Bereich: -1000 bis +1000 pH
- Temperaturbereich: 0 bis 100 °°C
- Sensortyp: Platinband
- Interner Referenztyp: Ag/AgCl
- Versiegelt/nachfüllbar: Nachfüllbar
- Referenzkontakt: Einzeln
- Nachfülllösung für Referenzelektrolyt: ECRE001
- Abmessungen (Schaft): 100 x 12 mm
- Kabellänge: 1 m
- Anschluss: BNC-Anschluss
- Zur Verwendung mit: Alle pH-Messgeräte mit BNC-Eingang
Spezifikation
BNC-Anschluss |