Learn More
Thermo Scientific™ Eutech Kalibrierlösung für Handmessgeräte, 480 mL 111.8 ms/cm KCl
Für Messgeräte wird eine periodische Kalibrierung mit genauen Standards empfohlen
Marke:  Thermo Scientific™ 01X211244
36.66 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11594684
  • 38.59 CHF / 480 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für Messgeräte wird eine periodische Kalibrierung mit genauen Standards empfohlen
  • 480 mL 111.8 mS/cm KC-Kalibrierlösung
  • Verpackt in 480 ml-Flaschen aus langlebigem Kunststoff
  • Wirtschaftlich und praktisch für die Verwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Anorganische Salze
7447-40-7
Geruchsneutral
7
1
111.8 mS/cm KCl
Eutech Handmessgeräte
1.0 g/cm³ bei 25 °C
102.4 °C
Flüssig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Eutech Kalibrierlösung für Handmessgeräte, 480 mL 111.8 ms/cm KCl >