Learn More
Kalibrierlösung für Eutech Handmessgeräte, 500 μS/cm KCl, Thermo Scientific™
Für Messgeräte wird eine periodische Kalibrierung mit genauen Standards empfohlen
Marke:  Thermo Scientific Eutech 01X211219
28.17 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15159916
  • 29.65 CHF / 480 Milliliter
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 500 μS/cm KCl Kalibrierlösung
  • Verpackt in 480 ml-Flaschen aus langlebigem Kunststoff
  • Wirtschaftlich und praktisch für die Verwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inorganic Salts
Odorless
7.0
Eutech Handmessgeräte
7447-40-7
1
102.4°C
500 µS KCl-Lösung für die Leitfähigkeitskalibrierung
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Kalibrierlösung für Eutech Handmessgeräte, 500 μS/cm KCl, Thermo Scientific™ >