Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7960201 B ORP-Elektrode, Doppelkammer
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden, die sowohl ORP- als auch pH-Werte in verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie messen.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X256613
280.70 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12921678
  • 295.47 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Eutech™ bietet eine große Auswahl an Messgeräten und Elektroden, die ORP-Werte in verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie messen. Die Eutech™ ECFC7960201B ORP-Elektrode mit doppeltem Diaphragma ist eine mit Gel gefüllte ORP-Universalelektrode mit Kunststoffgehäuse, die für allgemeine ORP-Messungen verwendet wird. ECFC7960202B ist mit einem 1 m langen Kabel erhältlich.
Eigenschaften
  • Parameter: Redoxpotential (ORP)
  • Versiegelt
  • Referenzverbindung: Doppel
  • Sensortyp: Platinum-Pin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Universal-pH-Kombinationselektrode aus Kunststoff mit Einzeldiaphragma, 12 x 9 mm, BNC-Verbindungsstück,1-m-Kabel
Doppel
0 °C bis 80 °C
Alle pH-Messgeräte mit BNC-Anschluss
-1000 bis 1000 mV
90 mm
12 mm
BNC-Anschluss
Kunststoffgehäuse
ORP-Elektrode
Ag/AgCl
0 °C bis 80 °C
1 m
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7960201 B ORP-Elektrode, Doppelkammer >