Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7252201B pH/Temperatur-Kombinationselektrode
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X099417
139.39 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10284752
  • 151.76 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Diese universelle, mit Doppeldiaphragma gefüllte pH-Kombinationselektrode aus Kunststoff wird für allgemeine Messungen verwendet. ECFC7252201B ist mit einem 1 m langen Kabel erhältlich.
Eigenschaften
  • Parameter: pH/Temperatur
  • Art des Diaphragmas: Poröser HDPE-Pin
  • Versiegelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Allzweck-pH-Elektrode mit Kunststoffgehäuse. Erhältlich mit 1 m Kabel
Doppel
0 bis 13
pH-Elektrode
Ag/AgCl
90 mm
12 mm
BNC-Anschluss
Kunststoffgehäuse
0 °C bis 80 °C
Alle pH-Messgeräte mit BNC-Anschluss
0 °C bis 80 °C
1 m
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
    Tage
    28
    Stunden
    19
    Minuten
    33
    Sekunden
    25
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    14
    Stunden
    19
    Minuten
    33
    Sekunden
    25
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
    Tage
    69
    Stunden
    19
    Minuten
    33
    Sekunden
    25
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7252201B pH/Temperatur-Kombinationselektrode >