Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ECDO6HANDY3M Sonde für gelösten Sauerstoff
Eutech™ bietet eine große Auswahl an Messgeräten und Sonden für gelösten Sauerstoff (DO), welche die Menge des in einer Lösung gelösten gasförmigen Sauerstoffs in verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie messen.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X233916
Artikelnummer. 11593785
  • 639.18 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Messgeräte und Sonden für gelösten Sauerstoff messen die Menge des in einer Lösung gelösten, gasförmigen Sauerstoffs. Theoretisch hängt die Menge des gelösten Sauerstoffs in einer Lösung von 3 Faktoren ab – Temperatur, Salinität und Atmosphärendruck. Für die Messung von gelöstem Sauerstoff ist eine spezielle DO-Elektrode erforderlich, die aus einer Anode, einer Kathode, einer Elektrolytlösung und einer gasdurchlässigen Membran besteht.
Die EUtech™ ECDO6 HANDY3M Sonde für gelösten Sauerstoff ist eine agalvanische Elektrode für gelösten Sauerstoff, ATC. Lieferung mit 2 montierten Membrankappengehäuse, 1 wiederauffüllbaren Elektrolyt und 1 Scheuerschwamm.
 Merkmale:
  • Parameter: % Sauerstoffsättigung, gelöster Sauerstoff (DO)
  • Art: Galvanisch
  • Bereich: 0 bis 20 mg/l
  • Temperaturbereich: 0 bis 50 °°C
  • Reaktionszeit: 1 Min bis zum Erreichen von 95 % des endgültigen Messwerts
  • Mindestwert Probendurchfluss: 2 inch/Sek.
  • Maximaldruck: 7.5 bar
  • ATC: Ja
  • Abmessungen (Schaft): 78 x 16.5 mm
  • Kabellänge: 3 m
  • Anschluss: BNC- & Cinch-Stecker
  • Zur Verwendung mit: DO 6+ / DO 700
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Messgerät für gelösten Sauerstoff (DO)
Sonde für gelösten Sauerstoff (DO)
DO
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Eutech™ ECDO6HANDY3M Sonde für gelösten Sauerstoff >