Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ EC620132 pH-Elektrode
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X218974
157.25 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11569074
  • 180.90 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Als das Maß für Säuregehalt und Alkalinität einer Flüssigkeit ist der pH-Wert einer der am häufigsten gemessenen Parameter in einer Vielzahl von Branchen: Wasser- und Abwasserbehandlung, Chemikalienproduktion, Agrarforschung und -produktion, Umweltüberwachung, Forschung in Chemie und Biowissenschaften, biochemische und pharmazeutische Forschung, elektronische Produktion, Lebensmittelverarbeitung und bei anderen industriellen Anwendungen.
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Merkmale:
  • Bereich: pH 0 bis 14
  • Temperaturbereich: 0 bis 60 °°C
  • Art des Diaphragmas: offenes Diaphragma
  • Interner Referenztyp: Polymergel
  • Versiegelt/nachfüllbar: Versiegelt
  • Referenzverbindung: Doppel
  • Abmessungen (Welle): 105 x 12 mm
  • Kabellänge: 1 m
  • Steckverbinder: BNC-Anschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Die pH-Elektrode mit Glasschaft und offenem Diaphragma wird für allgemeine pH-Messungen verwendet
Doppel
0 bis 14
pH-Elektrode
Alle pH-Messgeräte mit BNC-Anschluss
BNC-Anschluss
Glasschaft
0 °C° bis 60 °C°
pH-Messung
0 °C bis 60 °C
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Eutech™ EC620132 pH-Elektrode >