Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ DO 6+ Messgerät für gelösten Sauerstoff
Eutech™ bietet eine große Auswahl an Messgeräten und Sonden für gelösten Sauerstoff (DO), welche die Menge des in einer Lösung gelösten gasförmigen Sauerstoffs in verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie messen.
Marke: Thermo Scientific™ 01X370113
812.68 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Messgeräte und Sonden für gelösten Sauerstoff messen die Menge des in einer Lösung gelösten, gasförmigen Sauerstoffs. Theoretisch hängt die Menge des gelösten Sauerstoffs in einer Lösung von 3 Faktoren ab – Temperatur, Salinität und Atmosphärendruck. Für die Messung von DO ist eine spezielle DO-Elektrode erforderlich, die aus einer Anode, einer Kathode, einer Elektrolytlösung und einer gasdurchlässigen Membran besteht. Das Eutech™ DO6+ Messgerät für gelösten Sauerstoff wird mit 3 m Kabelelektrode ECDO6HANDY3M, 2 montiertem Membrandeckelgehäusen, 1 Elektrolytnachfüllung (10 ml) und Trageset geliefert.
Merkmale:
- Benutzeranpassung für die Flexibilität des Benutzers, z. B. Umschalten zwischen verschiedenen Modi von ppm, mg/l bis % Sättigung, Anzeige der Elektrodendiagnose usw.
- Die Kalibrierung kann bei 100 % und/oder 0 % und mg/l oder ppm mit einer bekannten Lösung durchgeführt werden
- Die automatische Temperaturkompensation (ATC) garantiert höchste Genauigkeit bei unterschiedlichen Temperaturbedingungen
- Die galvanische Zelle ermöglicht sofortige Messungen, die schnelle Reaktionen erzeugen und Polarisation eliminieren; erfordert nur minimale Wartung
- Automatische Kompensation der Salinität und des barometrischen Drucks nach manueller Eingabe für erhöhte Genauigkeit
- Die Haltefunktion friert die Messwertanzeige kurzzeitig ein, um ein leichtes Ablesen zu ermöglichen
- Automatische Abschaltung spart Batterie bei Nichtgebrauch
- Selbstdiagnose mit Nachrichtencodes zur einfachen Fehlerbehebung
- Das große, einstellbare LCD-Display bietet eine optimale Anzeige auch bei größerer Entfernung
- Gummi schützt Messgerät vor versehentlichen Stößen und verfügt über einen stabilen integrierten Ständer für eine einfache Bedienung auf dem Labortisch
- Der robuste Transportkoffer (optional) ermöglicht eine praktische Kalibrierung und Messung vor Ort
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31