Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan Elektrodenhalter für ATC-Sonden und pH-Elektroden
Optimieren Sie Ihre Eutech™ Messgeräte und Elektroden mit diesen Zubehör- und Ersatzteilen.
6.53 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11509264
|
Thermo Scientific™
15X000702 |
Elektrodenhalter für ATC-Sonden und pH-Elektroden (16 mm Durchmesser) | 16 mm-ATC-Sonden und pH-Elektroden |
6.53 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Optimieren Sie Ihre Eutech™ Messgeräte und Elektroden mit diesen Zubehör- und Ersatzteilen. Der Eutech™ cyberSCAN Elektrodenhalter wird für Eutech™ ATC-Sonden und pH-Elektroden zwischen den Probenmessungen verwendet.
Merkmale:
- Für Elektroden mit einem Durchmesser von 12 mm oder 16 mm
Spezifikation
Elektrodenhalter |