Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan Elektrodenhalter für ATC-Sonden und pH-Elektroden
Optimieren Sie Ihre Eutech™ Messgeräte und Elektroden mit diesen Zubehör- und Ersatzteilen.
Marke: Thermo Scientific™ 15X000702
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Optimieren Sie Ihre Eutech™ Messgeräte und Elektroden mit diesen Zubehör- und Ersatzteilen. Der Eutech™ cyberSCAN Elektrodenhalter wird für Eutech™ ATC-Sonden und pH-Elektroden zwischen den Probenmessungen verwendet.
Merkmale:
- Für Elektroden mit einem Durchmesser von 12 mm oder 16 mm
Spezifikation
Elektrodenhalter für ATC-Sonden und pH-Elektroden (16 mm Durchmesser) | |
Elektrodenhalter | |
16 mm-ATC-Sonden und pH-Elektroden |