Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ CONSEN9501D Leitfähigkeits-/Temperaturelektrode
Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X466602
273.47 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11543845
  • 303.51 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
EUtech™ Leitfähigkeitselektroden werden in Leitfähigkeitsmessgeräten in verschiedenen Anwendungen eingesetzt. Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
Spezifikationen
  • Parameter: Leitfähigkeit/Temperatur
  • Bereich: 0 bis 150 mS
  • Temperaturbereich: 0 bis 80 °°C
  • Zelle: 2
  • Zellkonstante: K = 1.0
  • Zellmaterial: Edelstahlringe, PP und Ultem Gehäuse
  • ATC: ja
  • Abmessungen (Schaft): 44 x 16 mm
  • Kabellänge: 1 m
  • Verbindungsstück:8-Pin DIN
  • Zur Verwendung mit: CON 700 / PC 700 / CON 2700 / PC 2700
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
K = 1,0
Leitfähigkeits-/Temperaturelektrode
Ultem-Gehäuse
0 bis 150 mS
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Eutech™ CONSEN9501D Leitfähigkeits-/Temperaturelektrode >