Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ CONSEN91W Leitfähigkeits-/Temperaturelektrode
Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X244702
254.43 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15829237
  • 345.00 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
EUtech™ Leitfähigkeitselektroden werden in Leitfähigkeitsmessgeräten in verschiedenen Anwendungen eingesetzt. Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
Spezifikationen
  • Parameter: Leitfähigkeit/Temperatur
  • Bereich: 0 bis 150 mS
  • Temperaturbereich: 0 bis 80 °°C
  • Zelle: 2
  • Zellkonstante: K = 1.0
  • Zellmaterial: Edelstahlringe, PP und Ultem Gehäuse
  • ATC: Ja
  • Abmessungen (Schaft): 144 x 16 mm
  • Anschluss: 6-polig
Zur Verwendung mit: CON 510 / CON 400 /CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
K = 1,0
Leitfähigkeits-/Temperaturelektrode
0 bis 150 mS
6-polig
Edelstahlringe, PP und Ultem Gehäuse
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Eutech™ CONSEN91W Leitfähigkeits-/Temperaturelektrode >