Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ CON 150 Leitfähigkeitsmessgerät
Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
Marke: Thermo Scientific™ 01X651611
567.55 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Eutech™ CON 150 ist ein IP67-konformes wasserfestes Leitfähigkeitsmessgerät. Zeigen Sie die Leitfähigkeits- oder TDS-Messung mit der Temperatur sowie die Zelleneffizienz auf einem großen dreizeiligen LCD-Bildschirm an.
Merkmale:
- Integrierte Speicherfunktion – zur Speicherung von bis zu 150 Messungen sowie der Temperatur
- Einstellbarer Temperaturkoeffizient – auf 0,0 % eingestellt, damit USP-Methoden für nicht kompensierte Messungen durchgeführt werden können
- Stromversorgung mit AA-Batterien oder optionalem Netzadapter
- Kalibrierung mit automatisch erkannten Standards oder manuell; auf nur einen Punkt über alle Bereiche oder auf mehrere Punkte (ein Kalibrierpunkt pro Leitfähigkeitsbereich)
- Alarm für fällige Kalibrierung – visuelle Anzeige, wenn das Messgerät neu kalibriert werden muss
- Für Sonden mit Zellkonstante 0,1, 1,0 oder 10
- Einstellbarer Konversionsfaktor von Leitfähigkeit zu TDS – von 0,4 bis 1,0
- Wählbarer manueller oder automatischer Temperaturausgleich (ATC) – für höchste Genauigkeit in jeder Situation
- Wählbare Temperaturanzeige in ºF/ºC – Auswahl von bevorzugten Einheiten für Ihre Anwendung
- Bereitschaftsanzeige, manuelle oder automatische Messwertspeicherung und optionale automatische Abschaltfunktion
- Leicht zu reinigende Leitfähigkeitszelle
- Integrierter Ständer – für einfachen Tisch- oder Langzeiteinsatz
- Wandmontageoption – ideal zum Sparen von Platz auf dem Labortisch
- Innovativer Grip-Clip™ – schnelles und einfaches Befestigen der Sonde am Becher oder Behälter
Spezifikation
CON 150 Messgerät und Elektrode: Messgerät, Leitfähigkeitszelle (K = 1,0), Grip-Clip™, zwei AA-Batterien | |
Leitfähigkeit, TDS-Messung mit Temperatur, TDS with Temperature | |
TDS: Manueller 1 Punkt/Bereich; Temperatur: Versatz in Schritten von 0,1, ± 10 ºC oder ±18 | |
0 bis 200 mS | |
Automatisch oder manuell (-10 bis 110 °C) | |
0 bis 200 ppt (TDS-Faktor 1.0) | |
±1 % des Maximalwerts | |
14,0 °F bis 230,0 °F | |
± 0,5 °C (± 0,9 °F) | |
Speichert bis zu 150 Datensätze | |
IP 67 | |
Messgerät: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 in. (20 x 8,3 x 5,7 cm), verpackt: 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 in. (23 x 23 x 7 cm) | |
Messgerät: 1 lb, verpackt: 1,4 lb | |
2 x AA (im Lieferumfang enthalten) |
±1 % des Maximalwerts | |
Sonden mit Zellkonstante 0,1, 1,0 oder 10 | |
Automatisch/manuell; 1-Punkt/Bereich | |
0,01 μS bis 0,1 mS | |
0,0 bis 10,0%/°C | |
0,01 ppm bis 0,1 ppt | |
-10 °C bis +110 °C | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
3-zeiliges LCD-Display, benutzeranpassbar | |
150 | |
Wechselstromadapter (optional) | |
Messgerät: 0,5 kg, verpackt: 0,7 kg | |
Ja | |
> 500 Std. Dauerbetrieb |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13