Learn More
Eutech™ Kombinierte pH-/Leitfähigkeits-/ATC-Sonde COMBI03BW für Eutech™ PC 450
Optimieren Sie Ihre Eutech™ Leitfähigkeitsmessgeräte mit den kombinierten pH/Leitfähigkeits-/ATC-Sonden.
Marke: Thermo Scientific Eutech 01X230205
Beschreibung
Die Eutech™ Kombinierte pH-/Leitfähigkeits-/ATC-Sonde COMBI03BW wird mit dem Eutech™ CON 450 Leitfähigkeitsmessgerät verwendet. Das Eutech™ CON 450 Leitfähigkeitsmessgerät ist ein robustes, wasserdichtes Messgerät mit Hintergrundbeleuchtung, das sich ideal für jede Umgebung eignet. Strapazierfähiges, wasserdichtes und staubdichtes Design mit IP67-Rating Großes, hintergrundbeleuchtetes Display, damit Sie die Messung mit Temperatur und Zelleneffizienz sehen können.
Eigenschaften:- 3 m langes Kabel
- Zur Verwendung mit: Eutech PC 450
Spezifikation
Kombinierte pH/Leitfähigkeits-/ATC-Sonde | |
Eutech PC 450 |