Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Sonde für den automatischen Temperaturausgleich (ATC) ECPHWPTEM03J
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an Temperaturfühlern für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X021820
Artikelnummer. 12971688
  • 148.74 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an Temperaturfühlern für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. ™Die Eutech-Sonde für die automatische Temperaturkompensation (ATC) ECPHWPTEM03J wird mit den Messgeräten der Serie ph600 verwendet.
Merkmale:
  • 3 m Kabellänge
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ATC-Sonde
Eutech™ pH 620, 610, 600, PC650, PD650, PCD650 650 , PCD650 Messgeräte
Sonde/Elektrode
3 m
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Eutech™ Sonde für den automatischen Temperaturausgleich (ATC) ECPHWPTEM03J >