Learn More
Thermo Scientific™ Eutech PTTestr 35 wasserfest, Multi-Parameter
Ideal für schnelle und genaue pH-Kontrollen in Schwimmbecken und Spas, Aquarien, Hydrokulturen und überall, wo häufige pH-Tests erforderlich sind. Der pHTestr 30 erfüllt die Anforderungen für viele Umwelt- und ASTM-Testmethoden-Standards.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X441505
Artikelnummer. 11599104
  • 329.64 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
Ideal für schnelle und genaue pH-Kontrollen in Schwimmbecken und Whirlpools, Aquarien, Hydrokulturen und überall, wo häufige pH-Tests erforderlich sind. Der pHTestr 30 erfüllt die Anforderungen für viele Umwelt- und ASTM-Standardtestmethoden.
  • Es ist nicht erforderlich, den Sensor jedes Mal zu wechseln, wenn Sie Parameter ändern – Der Tester misst fünf Parameter (pH, TDS und Temperatur)
  • Messung des gesamten pH-Bereichs mit bis zu 2 Dezimalstellen.
  • Niedriger, mittlerer und hoher TDS-Messbereich – Tester misst reines Wasser!
  • pH-Kalibrierung mit bis zu 5 Punkten und TDS-Kalibrierung mit 3 Punkten.
  • Einstellbarer TDS-Faktor (0,40 bis 1,00)
  • Der Temperatursensor ist in einem einzigartigen, kuppelförmigen Gehäuse untergebracht und ermöglicht so ein schnelleres ATC-Ansprechen und schnellere Messungen.
  • ATC-/MTC-Option
  • Scroll-Menü mit vier Tasten für eine entspannte Navigation
  • Einer der langlebigsten Tester auf dem Markt! Keine Werkzeuge zum Austausch des Sensors erforderlich.
  • Parameterwechsel durch einmaliges Drücken: Parameterwechsel erfolgt per Knopfdruck.
  • Zertifizierter, wasserdichter IP67-Tester – Leichtes Prüfgerät, das sogar schwimmfähig ist, um eine einfache Entnahme zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±0,01
>150 Stunden
pH- Bis zu 5 (Auto)
Duales LCD-Display (2.1 x 2.7 cm)
pH
0 bis 999 ppm, 1,00 bis 10,00 ppt
0,0 °C° bis 50,0 °C°
1 ppm/0.01 ppt
ATC/MTC
0.1 °C/°F
200 g
1 % des Endwertes
4 X 1.5 V A76 Mikro-Alkalibatterien
Bis zu 5 (Auto)
IP 67
pH 0.00 bis 14.00
pH 0.01
Gehäuse PTTEST35
±0.5 °C/ ±0.9 °F
32.0 bis 120.0 °F
18.5 x 6.5 x 5 cm
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Eutech PTTestr 35 wasserfest, Multi-Parameter >