Learn More
Thermo Scientific™ Eutech Kalibrierlösung für Handmessgeräte, 1413 μS/cm KCl
Für Messgeräte wird eine periodische Kalibrierung mit genauen Standards empfohlen
Marke: Thermo Scientific™ 01X211207
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 1413 μS/cm KCl Kalibrierlösung
- Verpackt in 480 ml-Flaschen aus langlebigem Kunststoff
- Wirtschaftlich und praktisch für die Verwendung im Labor.
Spezifikation
Anorganische Salze | |
1er-Karton | |
1 | |
Komplex | |
Farblos | |
102.4 °C | |
Kalibrierung | |
450 ml |
Nil | |
7447-40-7 | |
Flüssig | |
1413 µS/cm-Kalibrierlösung | |
7 | |
Eutech Handmessgeräte | |
Kalibrierlösung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Eutech Kalibrierlösung für Handmessgeräte, 1413 μS/cm KCl >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur