Learn More
IKA™ EUROSTAR 60 digital Rührwerk
Rührt Volumina von bis zu 40 Litern (H2O). Das IKA™ EUROSTAR 60 Digital Rührwerk regelt die Geschwindigkeit automatisch mittels Mikroprozessortechnik im Bereich von 0/30 bis 2000 U/min. Installierte Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Geräts im Fehlerfall oder bei Überlastung.
auf Anfrage
Spezifikation
Geschwindigkeit | 30 bis 2.000 U/min |
---|---|
Fassungsvermögen | 40 l |
Display | 7-Segment-LED |
Wirkleistung | 176 W |
Frequenz | 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16278201
![]() |
IKA™
0004446003 |
CH-Style |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
- Installierte Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Geräts im Fehlerfall oder bei Überlastung
- Kontinuierlicher Abgleich der Drehzahl der Welle mit der Soll-Drehzahl, Abweichungen werden automatisch ausgeglichen
- Garantiert auch bei sich verändernder Viskosität der Probe eine konstante Drehzahl
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige
- Stufenlos einstellbare Drehzahl
- Durchsteckbare Rührwellen
- Überlastschutz
- Kurzzeitiger Überlastbetrieb
- Schmales Gehäuse
- Leiser Betrieb
- Fehlercodeanzeige
Spezifikation
30 bis 2.000 U/min | |
7-Segment-LED | |
50/60 Hz | |
Bürstenlos, DC |
40 l | |
176 W | |
Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer | |
5 bis 40 °C |