Learn More
Europiumstab, 9.52 mm (0.375 in.) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mm
50 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Abgepackt in Mineralöl
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Europium rod |
Farbe | Grau-Silber |
Namenshinweis | ≈9.52 mm (0.375 in.) dia. |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN3208 |
Menge | 10 mm |
Reinheit (%) | 99.9% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈0.37g/mm |
Form | Stange, gegossen |
Name des Produkts
Europiumstab, 9.52 mm (0.375 in.) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur