Learn More
Europium(III)-Trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15491647
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Europium(III)-Trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491647
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 15491647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040305.09
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium(III) trifluoromethanesulfonate
CAS 52093-25-1
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Summenformel C3EuF9O9S3
Strukturformel Eu(OSO2CF3)3
MDL-Nummer MFCD00209587
Synonym europium trifluoromethanesulfonate, europium iii trifluoromethanesulfonate, europium iii triflate, europium triflate, eu otf 3, ksc268k4f, europium 3+ tritriflate, europium iii tris trifluoromethanesulfonate, europium 3+ ion tritrifluoromethanesulfonate
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel TWNOVENTEPVGEJ-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Eu+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name Europium(3+);trifluormethansulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 599.15
PubChem CID 9960317
Formelmasse 599.15
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerP04L014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2025 Artikelnummer040305.09
ChargennummerT09K040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/07/2024 Artikelnummer040305.09
ChargennummerY29J022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2023 Artikelnummer040305.09
ChargennummerP21I076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer040305.09
ChargennummerC15W029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer040305.09
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Europium(III) trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Europium(III) trifluoromethanesulfonate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Europium(III)-Trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >