Learn More
Europium(III)-sulfat-Oktahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11302668
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Europium(III)-sulfat-Oktahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049826
2 g, 2 Gramm
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11302668
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 029106.04
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10031-55-7 | Eu2H16O20S3 | 736.216 g/mol
Europium(III) sulfate octahydrate is used as a phosphor activator for color cathode-ray tubes and liquid-crystal displays. It is used in computer monitors and televisions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10031-55-7
Summenformel Eu2H16O20S3
Molekulargewicht (g/mol) 736.216
MDL-Nummer MFCD00149704
InChI-Schlüssel PGDXJFDXKJLVTJ-UHFFFAOYSA-H
Synonym europium iii sulfate octahydrate, 2eu.3so4.8h2o, europium sulfate, europium sulfate,, dieuropium 3+ octahydrate trisulfate, europium 3+ sulfate-water 2/3/8
PubChem CID 25021676
IUPAC-Name Europium(3+);trisulfat;octahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Eu+3].[Eu+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium(III) sulfate octahydrate
Schmelzpunkt 375°C (in -8H2O)
Physikalische Form Kristallin
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,3904
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 736.23 (592.10 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerY07K045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Artikelnummer029106.09,029106.04
ChargennummerX04E016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer029106.09,029106.04
ChargennummerI06R007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer029106.09,029106.04
ChargennummerA15U017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer029106.09,029106.04
ChargennummerQ24B030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer029106.09,029106.04
Name des Produkts
Europium(III)-sulfat-Oktahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >