Learn More
Europium(III)-oxid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10513371 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 1308-96-9 | Eu2O3 | 351.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1308-96-9
Summenformel Eu2O3
Molekulargewicht (g/mol) 351.93
MDL-Nummer MFCD00010997
InChI-Schlüssel AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-
PubChem CID 159371
SMILES [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium(III) oxide
Farbe Weiß bis Rosa
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Strukturformel Eu2O3
Merck Index 10, 3854
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
IUPAC-Name Dieuropium(3+) trioxidandiid
Formelmasse 351.91
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 7.42
Dichte 7.4200g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Europium(III) oxide
Name des Produkts
Europium(III)-oxid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >