Learn More
Europium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Für die Vakuumabscheidung
217.00 CHF - 927.06 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1308-96-9 |
---|---|
Summenformel | Eu2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 351.93 |
MDL-Nummer | MFCD00010997 |
InChI-Schlüssel | AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2- |
PubChem CID | 159371 |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11303448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036352.04 |
2 g |
217.00 CHF
2 Gramm |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11393438
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036352.09 |
10 g | N/A | |||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1308-96-9 | |
351.93 | |
AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N | |
159371 |
Eu2O3 | |
MFCD00010997 | |
europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2- | |
[O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3] |
Spezifikation
Europium(III) oxide | |
1308-96-9 | |
(REO) | |
MFCD00010997 | |
europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2- | |
AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N | |
Dieuropium(3+) trioxidandiid | |
159371 | |
99.9% |
2291°C | |
Gesinterter Klumpen | |
Eu2O3 | |
14,3904 | |
Soluble in acids. Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3] | |
351.93 | |
351.92 | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-165-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen