Learn More
Europium(III)-nitrathexahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
CAS: 10031-53-5 | EuH12N3O15 | 446.066 g/mol
141.00 CHF - 1229.75 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10031-53-5 |
---|---|
Summenformel | EuH12N3O15 |
Molekulargewicht (g/mol) | 446.066 |
MDL-Nummer | MFCD00149700 |
InChI-Schlüssel | JVYYYCWKSSSCEI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | europium nitrate hexahydrate, europium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, europium 3+ salt, hexahydrate, eu.3no3.6h2o, ksc494m3l, europium 3+ trinitrate hexahydrate, europium iii nitrate hydrate, reacton, europium iii nitrate hexahydrate trace rare earth metals basis 1g |
PubChem CID | 202256 |
IUPAC-Name | Europium(3+);trinitrat;hexahydrat |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Eu+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11387108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
015290.04 |
2 g |
141.00 CHF
2 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11397108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
015290.09 |
10 g |
339.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11480480
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
015290.18 |
50 g |
1229.75 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Europium(III) nitrate hexahydrate is used in the preparation of pharmaceuticals, agrochemicals and other chemical products. It is used as a catalyst and a component of specialized steels. It is also used in the synthesis of light emitting nanomaterials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10031-53-5 | |
446.066 | |
JVYYYCWKSSSCEI-UHFFFAOYSA-N | |
202256 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Eu+3] |
EuH12N3O15 | |
MFCD00149700 | |
europium nitrate hexahydrate, europium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, europium 3+ salt, hexahydrate, eu.3no3.6h2o, ksc494m3l, europium 3+ trinitrate hexahydrate, europium iii nitrate hydrate, reacton, europium iii nitrate hexahydrate trace rare earth metals basis 1g | |
Europium(3+);trinitrat;hexahydrat |
Spezifikation
Europium(III) nitrate hexahydrate | |
10031-53-5 | |
Kristallin | |
EuH12N3O15 | |
europium nitrate hexahydrate, europium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, europium 3+ salt, hexahydrate, eu.3no3.6h2o, ksc494m3l, europium 3+ trinitrate hexahydrate, europium iii nitrate hydrate, reacton, europium iii nitrate hexahydrate trace rare earth metals basis 1g | |
JVYYYCWKSSSCEI-UHFFFAOYSA-N | |
Europium(3+);trinitrat;hexahydrat | |
202256 | |
Geruchsneutral |
85°C | |
Farblos | |
99.9% (REO) | |
MFCD00149700 | |
Soluble in water. | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Eu+3] | |
446.066 | |
446.06 (337.97 Anhydrous) | |
Colorless crystalline |
Sicherheit und Handhabung
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P380+P375-P372-P380-P501c
Gehäuse H272-H315-H319-X
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:5,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-380-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse LE8050000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen