Learn More
Europium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.98 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13765-25-8 | EuF3 | 208.96 g/mol
135.00 CHF - 943.12 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13765-25-8 |
---|---|
Summenformel | EuF3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 208.96 |
MDL-Nummer | MFCD00010998 |
InChI-Schlüssel | HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1gMehr anzeigen |
IUPAC-Name | europium(3+) trifluoride |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[Eu+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11321049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011302.04 |
2 g |
135.00 CHF
2 Gramm |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11331049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011302.06 |
5 g |
259.19 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11311049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011302.14 |
25 g |
943.12 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13765-25-8 | |
208.96 | |
HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K | |
europium(3+) trifluoride |
EuF3 | |
MFCD00010998 | |
europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1gMehr anzeigen | |
[F-].[F-].[F-].[Eu+3] |
Spezifikation
>2280°C | |
1390°C | |
13765-25-8 | |
(REO) | |
MFCD00010998 | |
HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K | |
europium(3+) trifluoride | |
208.96 | |
Reacton™ |
Europium(III) fluoride | |
Anhydrous | |
Pulver | |
EuF3 | |
europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g | |
[F-].[F-].[F-].[Eu+3] | |
208.96 | |
99.98% | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-368-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen