Learn More
Europium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13765-25-8 | EuF3 | 208.96 g/mol
116.35 CHF - 420.01 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13765-25-8 |
---|---|
Summenformel | EuF3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 208.96 |
MDL-Nummer | MFCD00010998 |
InChI-Schlüssel | HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g |
IUPAC-Name | europium(3+) trifluoride |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[Eu+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11336918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013659.04 |
2 g |
116.35 CHF
2 Gramm |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11326918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013659.09 |
10 g |
420.01 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Europium(III) fluoride is used as a catalyst in the preparation of novel mixed-metal fluorides. It finds application in studies related to fluoride glasses. It is also used as a laboratory reagent. Further, it is used in optical glasses and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
13765-25-8 | |
208.96 | |
HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K | |
europium(3+) trifluoride |
EuF3 | |
MFCD00010998 | |
europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g | |
[F-].[F-].[F-].[Eu+3] |
Spezifikation
>2280°C | |
1390°C | |
13765-25-8 | |
(REO) | |
MFCD00010998 | |
Slightly soluble in strong mineral acids. Insoluble in water. | |
[F-].[F-].[F-].[Eu+3] | |
208.96 | |
99.9% | |
Hygroskopisch |
Europium(III) fluoride | |
Anhydrous | |
Kristallin | |
EuF3 | |
europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g | |
HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K | |
europium(3+) trifluoride | |
208.96 | |
Reacton™ |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-368-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen